(Pyrrol-3-yl)-acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913592-1G OR913592-250MG
APOSOR913592-1GEA 687 EUR
APOSOR913592-1G APOSOR913592-250MG
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid 95%
(Pyrrol-3-yl)-acetic acid
Formule: C₆H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800534
CAS nummer: 86688-96-2