(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913597-1G OR913597-250MG
APOSOR913597-1GEA 490 EUR
APOSOR913597-1G APOSOR913597-250MG
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide 95%
(R)-(+)-Methyl p-tolyl sulphoxide
Formule: C₈H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151502
CAS nummer: 1519-39-7