(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913599-1G OR913599-250MG
APOSOR913599-1GEA 811 EUR
APOSOR913599-1G APOSOR913599-250MG
(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol 95%
(R)-(1-Benzyl-pyrrolidin-3-yl)-methanol
Formule: C₁₂H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09608007
CAS nummer: 303111-43-5