1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9136-1G OR9136-250MG
APOSOR9136-1GEA 298 EUR
APOSOR9136-1G APOSOR9136-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole 95%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201.268 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271945
CAS nummer: 864068-98-4
UN: 3265
ADR: 8 III