(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913611-1G OR913611-250MG
APOSOR913611-1GEA 179 EUR
APOSOR913611-1G APOSOR913611-250MG
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00239407
CAS nummer: 70918-53-5