(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913624-1G OR913624-5G
APOSOR913624-1GEA 176 EUR
APOSOR913624-1G APOSOR913624-5G
(R)-1-N-Benzyl-prolinol 95%
(R)-1-N-Benzyl-prolinol
Formule: C₁₂H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03790915
CAS nummer: 182076-49-9