3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913648-1G OR913648-5G
APOSOR913648-1GEA 288 EUR
APOSOR913648-1G APOSOR913648-5G
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Formule: C₇H₇Br₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11647741
CAS nummer: 41727-70-2