(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913669-1G OR913669-250MG
APOSOR913669-1GEA 884 EUR
APOSOR913669-1G APOSOR913669-250MG
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol 97%
(R)-3-(4-Chlorophenyl)-β-alaninol
Formule: C₉H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784070
CAS nummer: 1213362-28-7