(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913672-1G OR913672-5G
APOSOR913672-1GEA 107 EUR
APOSOR913672-1G APOSOR913672-5G
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-methylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840389
CAS nummer: 479064-87-4