(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-3-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
OR913676-1G OR913676-5G
APOSOR913676-1GEA 104 EUR
APOSOR913676-1G APOSOR913676-5G
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04113659
CAS nummer: 748128-33-8