(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913722-1G OR913722-250MG
APOSOR913722-1GEA 577 EUR
APOSOR913722-1G APOSOR913722-250MG
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride 95%
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride
Formule: C₄H₆N₂S·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683061
CAS nummer: 391248-17-2