Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913753-1G OR913753-5G
APOSOR913753-1GEA 239 EUR
APOSOR913753-1G APOSOR913753-5G
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate 96%
Methyl (3R)-piperidine-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09749870
CAS nummer: 164323-85-7