(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913812-1G
OR913812-250MG
APOSOR913812-1GEA
130
EUR
APOSOR913812-1G
APOSOR913812-250MG
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid 95%
(S)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formule:
C₉H₈O₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00239408 CAS nummer: 70918-54-6 |