(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913834-1G OR913834-250MG
APOSOR913834-1GEA 417 EUR
APOSOR913834-1G APOSOR913834-250MG
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864626
CAS nummer: 928056-25-1