3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913835-100MG OR913835-1G OR913835-250MG
APOSOR913835-100MGEA 285 EUR
APOSOR913835-100MG APOSOR913835-1G APOSOR913835-250MG
3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline 95%
3-Methoxy-4-methylsulphonylaniline
Formule: C₈H₁₁NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188510
CAS nummer: 75259-31-3