tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913839-1G OR913839-250MG
APOSOR913839-1GEA 986 EUR
APOSOR913839-1G APOSOR913839-250MG
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (3S)-3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263269
CAS nummer: 1217650-60-6