(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913879-1G OR913879-250MG
APOSOR913879-1GEA 811 EUR
APOSOR913879-1G APOSOR913879-250MG
(S)-2-Benzyl-aziridine 95%
(S)-2-Benzyl-aziridine
Formule: C₉H₁₁N
MW: 133.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796591
CAS nummer: 73058-30-7