3-(Ethylamino)-4-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913948-10G OR913948-1G OR913948-5G
APOSOR913948-10GEA 760 EUR
APOSOR913948-10G APOSOR913948-1G APOSOR913948-5G
3-(Ethylamino)-4-nitrophenol 97%
3-(Ethylamino)-4-nitrophenol
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25121745
CAS nummer: 25186-40-7