1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914063-1G OR914063-250MG
APOSOR914063-1GEA 490 EUR
APOSOR914063-1G APOSOR914063-250MG
1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanone
Formule: C₅H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01336293
CAS nummer: 10199-64-1