1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914097-1G OR914097-250MG
APOSOR914097-1GEA 125 EUR
APOSOR914097-1G APOSOR914097-250MG
1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Chloropyrazin-2-yl)ethanone
Formule: C₆H₅ClN₂O
MW: 156.57 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697755
CAS nummer: 121246-90-0