1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(p-Tolyl)-1H-pyrrole
OR914123-1G OR914123-5G
APOSOR914123-1GEA 220 EUR
APOSOR914123-1G APOSOR914123-5G
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₁H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00799565
CAS nummer: 827-60-1