1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914154-1G OR914154-5G
APOSOR914154-1GEA 680 EUR
APOSOR914154-1G APOSOR914154-5G
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid 97%
1,1-Dioxo-isothiazolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369945
CAS nummer: 1146957-01-8