1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914186-1G OR914186-250MG
APOSOR914186-1GEA 768 EUR
APOSOR914186-1G APOSOR914186-250MG
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine 95%
1-BOC-4-CBZ-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17676397
CAS nummer: 557056-07-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable