Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914232-100G OR914232-25G OR914232-5G
APOSOR914232-100GEA 1070 EUR
APOSOR914232-100G APOSOR914232-25G APOSOR914232-5G
Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate 98%
Methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00188501
CAS nummer: 832-01-9