3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914259-1G OR914259-250MG OR914259-5G
APOSOR914259-1GEA 285 EUR
APOSOR914259-1G APOSOR914259-250MG APOSOR914259-5G
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
3-Methoxy-2-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16876801
CAS nummer: 3114-61-2