5-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914310-100MG OR914310-1G OR914310-250MG
APOSOR914310-100MGEA 205 EUR
APOSOR914310-100MG APOSOR914310-1G APOSOR914310-250MG
5-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
5-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formule: C₉H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11878410
CAS nummer: 1058704-50-9