2-Bromo-5-cyano-6-picoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914314-1G OR914314-5G
APOSOR914314-1GEA 134 EUR
APOSOR914314-1G APOSOR914314-5G
2-Bromo-5-cyano-6-picoline 97%
2-Bromo-5-cyano-6-picoline
Formule: C₇H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09839266
CAS nummer: 1003711-39-4