1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914356-1G OR914356-5G
APOSOR914356-1GEA 292 EUR
APOSOR914356-1G APOSOR914356-5G
1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(Cyclopropylmethoxy)-4-nitrobenzene
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.199 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701724
CAS nummer: 85002-74-0