t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(2-BOC-Aminoethyl)-4-bromobenzenesulphonamide, tert-Butyl (2-(4-bromophenylsulphonamido)ethyl)carbamate
OR914431-1G OR914431-25G OR914431-5G
APOSOR914431-1GEA 22.1 EUR
APOSOR914431-1G APOSOR914431-25G APOSOR914431-5G
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate
Formule: C₁₃H₁₉BrN₂O₄S
MW: 379.27 g/mol
Smeltpunt: 123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659915
CAS nummer: 310480-85-4