3,5-Bis(methylthio)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914473-1G
OR914473-250MG
APOSOR914473-1GEA
366
EUR
APOSOR914473-1G
APOSOR914473-250MG
3,5-Bis(methylthio)pyridine 97%
3,5-Bis(methylthio)pyridine
Formule:
C₇H₉NS₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD17015800 CAS nummer: 70999-08-5 |