1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR914495-1G OR914495-5G
APOSOR914495-1GEA 132 EUR
APOSOR914495-1G APOSOR914495-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₉BrO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22549330
CAS nummer: 99769-28-5