4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914497-10G
OR914497-1G
OR914497-5G
APOSOR914497-10GEA
811
EUR
APOSOR914497-10G
APOSOR914497-1G
APOSOR914497-5G
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride 98%
4-(Cyclopropylmethoxy)aniline hydrochloride
Formule:
C₁₀H₁₃NO·ClH MW: 199.677 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD15200817 CAS nummer: 1158573-73-9 |