4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914531-10G OR914531-1G OR914531-5G
APOSOR914531-10GEA 971 EUR
APOSOR914531-10G APOSOR914531-1G APOSOR914531-5G
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran 95%
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran
Formule: C₅H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699698
CAS nummer: 24265-23-4