N-t-Butyl-1,3-propanesultam 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914532-1G OR914532-5G
APOSOR914532-1GEA 146 EUR
APOSOR914532-1G APOSOR914532-5G
N-t-Butyl-1,3-propanesultam 98%
N-t-Butyl-1,3-propanesultam
Formule: C₇H₁₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053793
CAS nummer: 34693-41-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable