1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914601-1G OR914601-250MG
APOSOR914601-1GEA 454 EUR
APOSOR914601-1G APOSOR914601-250MG
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060824
CAS nummer: 40702-26-9