4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR914708-1G OR914708-250MG OR914708-5G
APOSOR914708-1GEA 351 EUR
APOSOR914708-1G APOSOR914708-250MG APOSOR914708-5G
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909541
CAS nummer: 252562-00-8