1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-tri(Propan-2-yl)silylpyrrole-3-carbaldehyde
OR915073-1G OR915073-5G
APOSOR915073-1GEA 242 EUR
APOSOR915073-1G APOSOR915073-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₂₅NOSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28515390
CAS nummer: 90971-76-9