2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR915271-1G OR915271-5G
APOSOR915271-1GEA 228 EUR
APOSOR915271-1G APOSOR915271-5G
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione 98%
2-[3-(Chloromethyl)phenyl]isoindole-1,3-dione
Formule: C₁₅H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28122691
CAS nummer: 93944-92-4
UN: 3261
ADR: 8,III