3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9153-1G OR9153-250MG OR9153-50MG
APOSOR9153-1GEA 199 EUR
APOSOR9153-1G APOSOR9153-250MG APOSOR9153-50MG
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Kookpunt: 185 °C (0,1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271917
CAS nummer: 102432-05-3
UN: 2735
ADR: 8,III