4-(Cyclopropyl)thiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916250-1G OR916250-250MG
APOSOR916250-1GEA 290 EUR
APOSOR916250-1G APOSOR916250-250MG
4-(Cyclopropyl)thiazole 95%
4-(Cyclopropyl)thiazole
Formule: C₆H₇NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07390348
CAS nummer: 433217-34-6