3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9163-1G OR9163-250MG OR9163-50MG OR9163-500MG
APOSOR9163-1GEA 756 EUR
APOSOR9163-1G APOSOR9163-250MG APOSOR9163-50MG APOSOR9163-500MG
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₄S₂
Smeltpunt: 93…94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08271969
CAS nummer: 103011-38-7
UN: 3261
ADR: 8,III