4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916329-1G OR916329-250MG
APOSOR916329-1GEA 178 EUR
APOSOR916329-1G APOSOR916329-250MG
4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
4-Methyl-8-hydroxyquinoline
Formule: C₁₀H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02170459
CAS nummer: 3846-73-9