5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916381-1G OR916381-250MG OR916381-5G
APOSOR916381-1GEA 204 EUR
APOSOR916381-1G APOSOR916381-250MG APOSOR916381-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236773
CAS nummer: 1192-79-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable