3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916419-1G OR916419-250MG
APOSOR916419-1GEA 636 EUR
APOSOR916419-1G APOSOR916419-250MG
3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
3,4'-Dihydroxypropiophenone
Formule: C₉H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24688528
CAS nummer: 53170-93-7