2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916496-1G OR916496-250MG
APOSOR916496-1GEA 716 EUR
APOSOR916496-1G APOSOR916496-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168.147 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07626333
CAS nummer: 51061-83-7