Boc-d-homoserine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR916500-1G OR916500-25G OR916500-5G
APOSOR916500-1GEA 74.6 EUR
APOSOR916500-1G APOSOR916500-25G APOSOR916500-5G
Boc-d-homoserine
Boc-d-homoserine
Formule: C₉H₁₇NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12545888
CAS nummer: 745011-75-0