6-Methoxy-1-naphthol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916643-1G OR916643-5G
APOSOR916643-1GEA 0 EUR
APOSOR916643-1G APOSOR916643-5G
6-Methoxy-1-naphthol 95%
6-Methoxy-1-naphthol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03695468
CAS nummer: 22604-07-5