Allyl tert-butyl carbonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916774-1G OR916774-25G OR916774-5G
APOSOR916774-1GEA 60 EUR
APOSOR916774-1G APOSOR916774-25G APOSOR916774-5G
Allyl tert-butyl carbonate 98%
Allyl tert-butyl carbonate
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158.195 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658296
CAS nummer: 70122-89-3