1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916793-1G OR916793-250MG
APOSOR916793-1GEA 402 EUR
APOSOR916793-1G APOSOR916793-250MG
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06589824
CAS nummer: 842971-69-1