(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR916804-1G OR916804-250MG
APOSOR916804-1GEA 636 EUR
APOSOR916804-1G APOSOR916804-250MG
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester 95%
(4-Methyl-thiazol-2-yl)-acetic acid ethyl ester
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01819872
CAS nummer: 51221-43-3